Få mere at vide
Thermo Scientific™ Centrifugerende polypropylen bio-flasker
Artikelnummer. 10482525 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
180 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10482525 400 mL Pakke med 12
10536434 180 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482525 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007585
På lager
Brug disse bioflasker med skruelåg med polypropylen for at være kompatible med centrifugesystemer med rund spand.
Brug disse bioflasker med skruelåg med polypropylen til centrifugeringskompatibilitet med runde spande som i Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
  • Med skruelåg
  • 180 ml bio-flaskerne (75-003-800) er kompatible med runde spande til Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • 400 ml bio-flaskerne (75-007-585) er kompatible med runde spande til Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 400 mL
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Lukningsfarve Blå
Uddannet Nej
Til brug med (udstyr) Rund spand til Thermo Scientific TX-400 Rotor
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske