Få mere at vide
IKA™ R 1355 Centrifugalomrører, 2-bladet
Artikelnummer. 10231861 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
550 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10231861 550 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10231861 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0001132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 DKK
    1950.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.80 DKK
    6% Slukket
På lager
Overhead, tobladet centrifugalrøreelement til omrøring i runde, smalhalsede beholdere ved middel til høj hastighed.
  • To-bladet
  • Bladene åbner med stigende hastighed
  • Til omrøring i runde kar med smal hals
  • Effekten svarer til en 4-bladet propelomrører
  • Bruges ved medium til høj hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Model R 1355
Diameter (engelsk) Ventilator 0,9/3,9 tommer.
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) blæser 24/100 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Til brug med (applikation) Omrøring i runde, smalhalsede kar ved middel til høj hastighed
Længde (engelsk) 21,7 tommer
Længde (metrisk) 550 mm
Hastighed 800 rpm
Type Centrifugal omrører