Få mere at vide
Merck Centrifree Ultrafiltreringsenhed med Ultracel™ PL membran
Artikelnummer. 10238110
Diameter (metrisk):
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10238110
Brand: Merck 4104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil fri for bundne mikroopløste stoffer. Centrifree™ Ultrafiltration Device er licenseret til forskningsbrug og in vitro diagnostisk brug med serum, plasma& andre biologiske prøver. Indeholder Ultracel™ cellulose membran
Adskil fri for bundne mikroopløste stoffer. Centrifree™ Ultrafiltration Device er licenseret til forskningsbrug og in vitro diagnostisk brug med serum, plasma& andre biologiske prøver. Indeholder Ultracel™ cellulose membran
De Centrifree™ Ultrafiltreringsenhed med Ultracel™ regenereret cellulosemembran er ideel til at adskille fri fra bundne mikroopløste stoffer i serum, plasma og andre biologiske prøver. Enheden er licenseret til forskningsbrug og in vitro diagnostisk brug. Enheden rummer et prøvevolumen på 1 mL med et hold-up volumen på 10μ L.
Funktioner og fordele:
  • Adskil ubundne (gratis) terapeutiske lægemidler, testosteron, thyroxin osv.
  • Muliggør nøjagtighed i bindingsundersøgelser
  • Kritisk for nye lægemiddelundersøgelser
  • Letter deproteinisering for at reducere kompleksitet eller matrixinterferens af biologiske prøver
  • Til forskning og in vitro diagnostisk brug
  • Anvendelser: Bestemmelse af frie lægemidler, testosteron, thyroxin eller andre bioaktive stoffer, bindingsundersøgelser, nye lægemiddelundersøgelser
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Klar
    Engangs Engangsbrug
    Materiale (membran) Regenereret cellulose
    MWCO 30 kDa
    Sterilitet Ikke steril
    Filtreringsområde 0,92 cm 2
    Til brug med (applikation) Adskil fri for bundne mikroopløste stoffer
    Materiale til hus Regenereret cellulose (RC)
    Membran type Ultracel™
    Mængde 50 pakke
    Type Centrifugalfiltre
    Volumen (metrisk) 1 mL
    Længde (metrisk) 95 mm
    Diameter (metrisk) 16 mm