Få mere at vide
Kartell™ Centrifichem™ , Technicon™ Beckman™ Prøvekopper af polystyren
Artikelnummer. 11393804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11393804 0,5 ml Pakke med 1000
11323814 2,0 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393804 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 02511004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 DKK
    129.70 DKK / Pakke med 1000
    Spare 8.30 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fremstillet med krystalklar polystyren for optimal synlighed. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Prøvekopper bruges til prøveanalyse.
  • En række krystalklare polystyren autoanalysatorkopper med koniske bunde
  • Stand-alone konstruktion
  • CE-IVD godkendt
Tekniske data
Mængde 1000/pk.
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Klar
Produkttype Prøvekop
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Centrifichem Technicon og Beckman analysatorer
Højde (metrisk) 24.5 mm