Få mere at vide
Kartell™ Centrifichem™ , Technicon™ Beckman™ Prøvekopper af polystyren
Artikelnummer. 11323814
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11323814 2,0 ml Pakke med 1000
11393804 0,5 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323814 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0260000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 DKK
    176.34 DKK / Pakke med 1000
    Spare 9.66 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremstillet med krystalklar polystyren for optimal synlighed. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Prøvekopper bruges til prøveanalyse.
  • En række krystalklare polystyren autoanalysatorkopper med koniske bunde
  • Stand-alone konstruktion
  • CE-IVD godkendt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Farve Krystalklar
Produkttype Prøvekop
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Centrifichem Technicon, og Beckman analysatorer
Højde (metrisk) 38 mm