Få mere at vide
Tork Centrefeed Aftørringspapir M2
Artikelnummer. 30243833 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
165 m
275 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
30243833 275 m
30243819 165 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243833 Leverandør Tork Leverandørnr. 151131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    767.43 DKK / 6 ruller
    Spare 14.57 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Det 1-lags multifunktionelle Tork aftørringspapir er ideelt til lette aftørringsopgaver og håndtørring. Dette papir kan bruges i Centrefeed-dispenseren Tork™ , som er en højkapacitets alsidig løsning til professionelle miljøer, hvor både hånd- og overfladeaftørring er nødvendig.
  • Ideel til at tørre hænder og let snavsede overflader
  • Funktionen Ubegrænset flow giver brugerne mulighed for at tage så meget, som deres opgaver har brug for
  • Særligt god til rengøring af glas – efterlader ikke fnug eller striber på overflader
  • At kunne betjenes med én hånd gør det nemt at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 300.74 yd.
Længde (metrisk) 275 m
Bredde (engelsk) 8,46 tommer
Bredde (metrisk) 21.5 cm
Materiale Papir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EU Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin og Rec.fibre
Farve Hvid
Emballagemængde 6/Pk.
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin og Rec.fibre