Beskrivelse
- Ideel til at tørre hænder og let snavsede overflader
- Funktionen Ubegrænset flow giver brugerne mulighed for at tage så meget, som deres opgaver har brug for
- Særligt god til rengøring af glas – efterlader ikke fnug eller striber på overflader
- At kunne betjenes med én hånd gør det nemt at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 180.45 yd. |
| Længde (metrisk) | 165 m |
| Bredde (engelsk) | 7,68 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19.5 cm |
| Materiale | Papir |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX-kredit, ISO 50001, FSC Kæde af bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 6/Pk. |
| Vis mere |