Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Centerfeed Roll Wiper Dispenser
Artikelnummer. 10407001 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10407001 Grå Hver
10212381 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10407001 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    298.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 286.72 DKK
    49% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Designet til at opretholde hygiejnen i travle madområder. Centrefeed Roll Wiper Dispenser er kompatibel med et stort udvalg af viskere, håndklæder og overholder fødevaresikkerhedsstandarder.
  • Dispenserer ark af viskerrulle uden at det er nødvendigt at røre ved dispenseren, hvilket hjælper med at reducere forurening og spredning af bakterier
  • En smart, hvid, vandafvisende viskerdispenser, der er ideel til at opretholde hygiejnen i laboratorie-, sundheds- og generelle arbejdsområder
  • Vægmonteres, ideel til rengøring af stationer
  • Nem at genopfylde, holde ren og vedligeholde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Visker dispenser
Farve Grå
Dybde (engelsk) 10,2 tommer
Dybde (metrisk) 26 cm
Bredde (engelsk) 10,2 tommer
Bredde (metrisk) 26 cm
Højde (engelsk) 14,6''
Højde (metrisk) 37 cm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Væg- eller overflademontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning
Mængde 1 stk.