Få mere at vide
Tork Centrefeed-dispenser, hvid og turkis
Artikelnummer. 31908324 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Holder:
Servietter
Artikelnummer. Holder
31908324 Servietter
1 options
Artikelnummer. 31908324 Leverandør Tork Leverandørnr. 659000
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højkapacitetsløsning til professionelle miljøer, hvor både hånd- og overfladeaftørring er nødvendig.
  • Centrefeed-dispenseren forbedrer hurtigt hygiejneniveauet med et let-rengjort design.
  • Robust design, der kan modstå hård belastning.
  • Enhåndsbetjening og udlevering forenkler personalets brug.
  • Høj kapacitet og problemfri genopfyldning fremmer lav vedligeholdelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centrefeed Roll System M2 Dispenser
Farve Hvid, Blå
Alternativt varenummer 7322540430387
Dimensioner (L x B x H) 257 x 239 x 372 mm
Længde (engelsk) 9,4 tommer
Længde (metrisk) 239 mm
Bredde (engelsk) 10,11 tommer
Bredde (metrisk) 257 mm
Højde (engelsk) 14,6''
Højde (metrisk) 372 mm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Åbn Top
Model- Centrefeed
Mængde 1
Sterilitet Ikke-steril