Få mere at vide
Tork Centrefeed-dispenser M2
Artikelnummer. 30243878 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Model-:
Effekt
Højde
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
30243878 Højde
30243761 Effekt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243878 Leverandør Tork Leverandørnr. 559008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.21 DKK
    545.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.12 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tør overflader hurtigt af på grund af den ubegrænsede flowfunktion, der gør det muligt for brugerne at tage så meget som deres opgave har brug for.
  • Forbedre den generelle hygiejne takket være nem rengøring
  • Alsidig låsemekanisme hjælper med at kontrollere misbrug
  • Enhåndsbetjening gør det nemt at bruge
  • Fri flow-dosering for fleksibilitet og krydskontamineringskontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centerfeed viskerdispenser
Farve Sort
Alternativt varenummer 7322540349399
Længde (metrisk) 23.9 cm
Bredde (metrisk) 22.7 cm
Højde (metrisk) 36 cm
Holder Vådservietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg
Model- Højde
Mængde 1 hv.