Beskrivelse
- Forbedre den generelle hygiejne takket være nem rengøring
- Alsidig låsemekanisme hjælper med at kontrollere misbrug
- Enhåndsbetjening gør det nemt at bruge
- Fri flow-dosering for fleksibilitet og krydskontamineringskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Centerfeed viskerdispenser |
| Farve | Rød, røg |
| Alternativt varenummer | 7322540430394 |
| Længde (metrisk) | 32.2 cm |
| Bredde (metrisk) | 24.8 cm |
| Højde (metrisk) | 35.6 cm |
| Holder | Vådservietter |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 1 |
| Vis mere |