Få mere at vide
OHAUS™ Cent-O-Gram™ og Dial-O-Gram™ Balancer
Artikelnummer. 10478861 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kalibrering:
1 x 0,01 g (forreste stråle), 10 x 1 (anden stråle), 100
Dybde (engelsk) Pan:
0,27 tommer.
Dybde (metrisk) panorering:
0.7 cm
Model-:
311-00
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibrering Dybde (engelsk) Pan Dybde (metrisk) panorering Model- Pakningsstørrelse
10478861 1 x 0,01 g (forreste stråle), 10 x 1 (anden stråle), 100 0,27 tommer. 0.7 cm 311-00 Hver
1 options
Artikelnummer. 10478861 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 DKK
    2061.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 693.40 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Understøtte centigram-nøjagtighed og opmuntre elevernes præcision. OHAUS Cent-O-Gram og Dial-O-Gram Balance kommer med trepunkts base, specielt flydende lejeprincip og bjælkedesign, der eliminerer behovet for niveaujustering.
  • Hurtig nulstilling ved hjælp af en nulstillingsknap ved bjælkeenden
  • Indbygget vægtfyldeplatform forsænket i bunden
  • Vejepander og lejedæksler i rustfrit stål forhindrer rust og korrosion
  • Præcisionsslebne knivkanter og selvjusterende agatlejer giver maksimal følsomhed og reproducerbarhed
  • Bjælker med kærv giver positiv positionering af balance
  • Magnetisk dæmpning bremser oscillationen
Ordreinfo
De Dial-O-Gram (S40027)-modellen erstatter de to forreste bjælker med en vernier-skive for hurtigere aflæsningsresultater.
garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 3,5 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 9 cm
Dybde (engelsk) 7 tommer
Kalibrering 1 x 0,01 g (forreste stråle), 10 x 1 (anden stråle), 100
Dybde (engelsk) Pan 0,27 tommer.
Dybde (metrisk) 17.78 cm
Dybde (metrisk) panorering 0.7 cm
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.86 cm
Model- 311-00
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 35.56 cm
garanti 5 år
Volumen 0.6 lb., 300 g
Display Type Analog
Type Cent-O-Gram™ Balance