Få mere at vide
CEN/TS 16621 PAH Blanding 354 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315337
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315337 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315337 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000354AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 56-55-3, 50-32-8, 205-99-2, 218-01-9
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril