Få mere at vide
Cytiva Celtron
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Cellulose Acetate |
| Porestørrelse | 0.45 μm |
| Sterilitet | Sterile |
| Til brug med (applikation) | Difficult-to-filter solutions |
| nr. pr. pakke | Pakke med 50 |
| Volumen (metrisk) | ≤100 mL |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |