Få mere at vide
Celpure™ P65, Meets USP/NF Testing Specifications, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625750 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15625750 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15625750 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 525235250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
meets USP/NF testing specifications
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celpure™ P65
Tæthed 0.10 to 0.26 g/cm3 (wet density)
Farve Gray
Mængde 250 g
pH 5 to 8
CAS 61790-53-2
Tab ved tørring 0.01 to 0.50% at 105°C
Tab ved tænding 0.01 to 2.00% at 1000°C
Emballage Plastic Bottle
Permeabilitet 0.04 to 0.08 D
Siliciumdioxid 98%
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00132803
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn dioxosilane
Molekylvægt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563