Få mere at vide
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmenteret indre dør, iltkontrol, vand- og fugtovervågning
Stiktype:
EU
Dør stil:
Højresidet håndtag
Venstre-sidet håndtag
Beskrivelse
- Vand- og fugtovervågningsemballage
- Ilt kontrol
- Indvendig dør med 4 segmenter
- 180° HDD (standard med C170i)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 170 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Ilt kontrol | Ja |
| Stiktype | EU |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +4 til 50 °C |
| Vise | VisionNize™-berøringsgrænseflade |
| Dør stil | Venstre-sidet håndtag |
| O2-sensorteknologi | ZrO2 (zirconiumdioxid) |
| Havne | 2 |
| Vis mere |