Få mere at vide
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmenteret indre dør, iltkontrol, vand- og fugtovervågning
Artikelnummer. 16346345
Stiktype:
EU
Dør stil:
Højresidet håndtag
Venstre-sidet håndtag
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16346345
Brand: Eppendorf™ 6731001341
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CellXpert™ C170i CO2 inkubator giver pålidelige vækstbetingelser for mere reproducerbare resultater.
  • Vand- og fugtovervågningsemballage
  • Ilt kontrol
  • Indvendig dør med 4 segmenter
  • 180° HDD (standard med C170i)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi IR sensor
Ilt kontrol Ja
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4 til 50 °C
Vise VisionNize™-berøringsgrænseflade
Dør stil Højresidet håndtag
O2-sensorteknologi ZrO2 (zirconiumdioxid)
Havne 2
Mål (D x B x H) Indvendig 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 tommer)
Elektriske krav 220 til 240 V, 50/60 Hz