Få mere at vide
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmenteret indre dør, iltkontrol
Artikelnummer. 16306345
Skift visning
Stiktype:
DA
EU
Dør stil:
Højresidet håndtag
Venstre-sidet håndtag
Inkluderer:
Indvendig dør med 4 segmenter
Indvendig dør med 8 segmenter
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Dør stil Inkluderer unitSize
16306345 EU Højresidet håndtag Indvendig dør med 8 segmenter Hver
16316345 DA Højresidet håndtag Indvendig dør med 8 segmenter -
16326345 EU Venstre-sidet håndtag Indvendig dør med 8 segmenter -
16366335 EU Højresidet håndtag Indvendig dør med 4 segmenter -
16376335 DA Højresidet håndtag Indvendig dør med 4 segmenter -
16386335 EU Venstre-sidet håndtag Indvendig dør med 4 segmenter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16306345 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6731001081
Hold dine prøver kølige
Brug rabatkode 27999
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CellXpert™ C170i CO2 inkubator giver pålidelige vækstbetingelser for mere reproducerbare resultater.
  • Ilt kontrol
  • Avanceret brugergrænseflade og USB-porte foran
  • Ventilatorløst design, smart hyldesystem og innovativt isoleringskoncept
  • Nyt magnetisk dørlåsekoncept til yder- og inderdøre
  • Sømløst kammer, nem adskillelse
  • 180 °C højtemperaturdesinfektion (HTD) med protokol, ingen interne HEPA-filtre
  • Tilpasselige opgaver og alarmer
  • Standard bygningsstyringssystem og VisioNize tilsluttet laboratorium
  • Vibrations- og turbulensbeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-sensorteknologi IR sensor
Ilt kontrol Ja
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4 til 50 °C
Vise VisionNize™-berøringsgrænseflade
Dør stil Højresidet håndtag
Inkluderer Indvendig dør med 8 segmenter
O2-sensorteknologi ZrO2 (zirconiumdioxid)
Havne 2
Mål (D x B x H) Indvendig 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 tommer)
Elektriske krav 220 til 240 V, 50/60 Hz