Få mere at vide
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmenteret indre dør
Stiktype:
EU
Dør stil:
Højresidet håndtag
Venstre-sidet håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Avanceret brugergrænseflade og USB-porte foran
- Ventilatorløst design, smart hyldesystem og innovativt isoleringskoncept
- Nyt magnetisk dørlåsekoncept til yder- og inderdøre
- Sømløst kammer, nem adskillelse
- 180 °C højtemperaturdesinfektion (HTD) med protokol, ingen interne HEPA-filtre
- Tilpasselige opgaver og alarmer
- Standard bygningsstyringssystem og VisioNize tilsluttet laboratorium
- Vibrations- og turbulensbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 170 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Stiktype | EU |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +4 til 50 °C |
| Vise | VisionNize™-berøringsgrænseflade |
| Dør stil | Højresidet håndtag |
| O2-sensorteknologi | ZrO2 (zirconiumdioxid) |
| Havne | 2 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 44.5 x 53.9 x 69.2 cm |
| Vis mere |