Få mere at vide
Eppendorf™ CellXpert™ C170i
Artikelnummer. 15957065
Kapacitet (metrisk):
170 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15957065
Brand: Eppendorf™ 6731000021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CellXpert C170i CO2-inkubatoren giver pålidelige vækstbetingelser (hurtig genopretning, ensartet temperatur, blæserløst design) for mere reproducerbare resultater, og det blæserløse design gør rengøringen nem. Det giver også op til 25 % mere brugbar plads og mange smarte funktioner med VisioNize™-berøringsgrænseflade.
  • Ikke-segmenteret inderlåge
  • 180°HTD (standard med C170i)
  • 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CO2-koncentrationskontrol ±0,1 %
Controller type VisioNize™-berøringsgrænseflade
Dataoutput USB, Ethernet, VisioNize™ indbygget
Kapacitet (metrisk) 170 L
CO2-koncentrationsområde 0,1 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Mål (D x B) Hylde 70.5 x 71.8 x 90 cm
Antal hylder 3 std./8 max.
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Dør stil yderlåge med magnetlukning
O2-sensorteknologi 170 L
Havne 2
Prøvevolumen (metrisk) 170 L
Temperaturstabilitet Omgivende +4 C til 50 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 44.5 x 53.9 x 69.2 cm
Dimensioner (L x B x H) 70.5 x 71.8 x 90 cm
Bredde (metrisk) interiør 53.9 cm
Højde (metrisk) interiør 69.2 cm
Dybde (metrisk) interiør 44.5 cm
Vægt (metrisk) 81 kg
Spænding 220/240 V