Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLview™ Sterile Cell Culture Dishes With Glass Bottom
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12698193
Skift visning
Overfladebehandling:
Vævskultur
Nå tælle:
1
Artikelnummer. Overfladebehandling Nå tælle
12698193 Vævskultur 1
1 options
Artikelnummer. 12698193 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 627860
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Free of detectable DNase, RNase, human DNA. Greiner Bio-One CELLview™ Cell Culture Dishes With Glass Bottom features high transparent achromatic borosilicate glass; hydrolytic class 1 (DIN-ISO 719).
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • High transparent achromatic borosilicate glass
  • Maximal spectral transmission, no autofluorescence, no depolarisation of light
  • Available
Serviceplan
No
Certificeringer
ISO 8255-1:1986
garanti
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Clear
Lukning inkluderet Closure Included
Lukningsmateriale Polystyrene
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Clear
Kulturområde 8.7 sq. cm
Engangs Single-use
Materiale Polystyrene
Form Round
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Vævskultur
Type Cell Culture Dish
Volumen (metrisk) Virker 5 mL
Nå tælle 1
Inkluderer Lid
Tykkelse Glass bottom thickness: 175 µm +/- 15 µm
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm