Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLview™ cellekulturdias
Beskrivelse
- Steril
- Polystyren
- Alfanumerisk kodning med 10 brønde
- Aftagelig sort opdeling
- 96-brønd mikrotiterpladedesign
- Reduceret meniskeffekt
- Positioneringshak til automatiseret mikroskopi
Certificeringer
ISO 8255-1
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Kanter | 90°, Straight |
| Frostet | Not Frosted |
| Materiale | Polystyren |
| Forrenset | No |
| Tykkelse (metrisk) | 12,6 mm, 0,17 mm Glasbund |
| Type | Cellekulturslide |
| Nå tælle | 10 |
| Farve | Transparent, Black |
| Vis mere |