Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLview™ cellekulturdias
Beskrivelse
- Steril
- Polystyren
- Alfanumerisk kodning med 10 brønde
- Aftagelig sort opdeling
- 96-brønd mikrotiterpladedesign
- Reduceret meniskeffekt
- Positioneringshak til automatiseret mikroskopi
Certificeringer
ISO 8255-1
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Tykkelse (metrisk) | 12,6 mm, 0,17 mm Glasbund |
| Type | Cellekulturslide |
| Nå tælle | 10 |
| Belægning | Avanceret TC-overflade |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning, farvning og mikroskopi af celler |
| Dimensioner (L x B) | 75 x 25 mm |