Få mere at vide
Greiner Bio-One Cellview™ 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Artikelnummer. 15260679
Skift visning
Farve:
Sort, klar bund, Clear Bottom
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15260679 Sort, klar bund, Clear Bottom Pakke med 16
1 options
Artikelnummer. 15260679 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 655891
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Round well geometry to reduce optical distortions
  • Black frame upon which 175μm borosilicate glass bottom is glued
  • Cell culture treated
  • Individually wrapped with lid
garanti
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Udbrudt No
Format Standard
Låg With Lid
Array 8 x 12
Autoklaverbar Not Autoclavable
Indbindingstype Non Binding
Farve Sort, klar bund, Clear Bottom
Produkttype Imaging Microplate
Materiale Cycloolefin, Borosilicate Glass
Antal Wells 96
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Tissue Culture
Samlet volumen (metrisk) Well 483 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
nr. pr. pakke 1
Mængde 16/Cs.
Vel Farve Clear Bottom
Dimensioner (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm