Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cellulosetriacetat
Artikelnummer. 10489650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10489650 250 g Plastflaske 250g
10124340 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10489650 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 177822500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9012-09-3 | (C24H32O16)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-09-3
Molekylær formel (C24H32O16)n
MDL nummer MFCD00132680
InChI nøgle NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
Synonym triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 44263853
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan -2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose triacetate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pellets eller stænger
Merck Index 10, 1926
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Mængde 250 g
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske