missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cellulose Sulfate Gel (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cellulose Sulfate Gel |
| CAS | 9032-43-3 |
| Molekylær formel | C30H35NO3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H35NO3/c1-30(2)29(23-9-5-4-6-10-23)28(26-16-15-25(32-3)21-27(26)34-30)22-11-13-24(14-12-22)33-20-19-31-17-7-8-18-31/h4-6,9-16,21,28-29H,7-8,17-20H2,1-3H3/t28-,29+/m0/s1 |
| SMIL | OC1C=CC(Br)C(O)C1O |
| IUPAC navn | 1-[2-[4-[(3S,4S)-7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydrochromen-4-yl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.6 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?