Få mere at vide
Scotch-Brite™ Cellulosesvamp 799
Artikelnummer. 17198770
Skift visning
Farve:
Pink, hvid
Artikelnummer. Farve
17198770 Pink, hvid
1 options
Artikelnummer. 17198770 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100157793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7900.00 DKK
    4918.73 DKK / Pakke med 240
    Spare 2981.27 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Dobbeltfunktionssvamp med hvid pude til let skuring på enhver sart overflade i køkkener, badeværelser, restauranter osv.
  • Cellulosesvamp med fiberfleece til rengøring af følsomme overflader
  • Langtidsholdbar på grund af slibende partikler spredt over hele puden
  • Kan tåle gængse rengøringsmidler
  • Dobbelt fungerende svamp og skuresvamp
  • Rustfri og modstandsdygtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svampe
Farve Pink, hvid
Dimensioner (L x B) 131 x 88 mm
Til brug med (applikation) Rengøring af følsomme overflader
Længde (metrisk) 131 mm
Materiale Cellulose
Stil Dobbelt funktion
Bredde (metrisk) 88 mm