Få mere at vide
Scotch-Brite™ Cellulose skuresvamp 770
Artikelnummer. 17188770
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17188770 Blå Pakke med 240
1 options
Artikelnummer. 17188770 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100157792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5850.00 DKK
    3617.17 DKK / Pakke med 240
    Spare 2232.83 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Slibende kraft til brug på en række forskellige overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svamp
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 88 x 131 mm
Længde (metrisk) 88 mm
Materiale Cellulose
Mængde 240 Pk.
Bredde (metrisk) 131 mm