Få mere at vide
LABPLAS Cellulose Sani-Stick med neutraliserende buffer
Artikelnummer. 17946509
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
17946509 Steril
1 options
Artikelnummer. 17946509 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. KSS67315NE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Cellulosesvamp med stift til prøveudtagning af overflader, med buffer til at neutralisere desinfektionsmiddel.
  • Cellulose Sani-Stick
  • Mættet med neutraliserende buffer
  • Mål: 160 x 229 mm
  • Indeholder: 600 ml
  • Inkluderer handsker
Tekniske data
Produkttype Hygiejne svamp prøveudtagning kit
Medietype Neutralisatorer