Få mere at vide
LABPLAS Cellulose Sani-svamp med Letheen bouillon
Inkluderer:
Handsker
Ingen
Description
- Cellulose Sani-svamp
- Mættet med letheen bouillon
- Mål: 160 x 229 mm
- Indeholder: 600 ml
- Mulighed for at inkludere handsker med kit
Specifications
Specifications
| Produkttype | Hygiejne svamp prøveudtagning kit |
| Medietype | Neutralisatorer |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Ingen |