Få mere at vide
LABPLAS Cellulose Sani-svamp med Dey-Engley neutraliserende bouillon
Artikelnummer. 17956679
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
17956679 Steril
1 options
Artikelnummer. 17956679 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. KSS67115DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 DKK
    1794.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 550.73 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Cellulosesvamp til prøveudtagning af overflader, med buffer til at neutralisere desinfektionsmiddel.
  • Cellulose Sani-svamp
  • Mættet med Dey-Engley neutraliserende bouillon
  • Mål: 160 x 229 mm
  • Indeholder: 600 ml
  • Handsker medfølger i sættet
Tekniske data
Produkttype Hygiejne svamp prøveudtagning kit
Medietype Neutralisatorer
Sterilitet Steril
Inkluderer Handsker