Få mere at vide
LABPLAS Cellulose Sani-svamp med bufret peptonvand
Artikelnummer. 17986679
Skift visning
Inkluderer:
Handsker
Ingen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17986679 Handsker
17966679 Ingen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17986679 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. KSS67115BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    1794.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 505.73 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Cellulosesvamp til prøveudtagning af overflader, med buffer til at neutralisere desinfektionsmiddel.
  • Cellulose Sani-svamp
  • Mættet med bufret peptonvand
  • Mål: 160 x 229 mm
  • Indeholder: 600 ml
  • Mulighed for at inkludere handsker med kit
Tekniske data
Produkttype Hygiejne svamp prøveudtagning kit
Medietype Neutralisatorer
Sterilitet Steril
Inkluderer Handsker