Beskrivelse
- Dispenserbokse med 1-lags hvide plader
- For sart udstyr, overflader, optik og materialer
- Lavt fnug og høj absorberende evne
- Lette, hvide servietter lavet af 100% ren fiber
- Leveres i en hygiejnisk, brugervenlig pop-up boks
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kritisk opgavesletning |
| Længde (engelsk) | 9,448 tommer |
| Længde (metrisk) | 36.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9.448 tommer |
| Bredde (metrisk) | 24.8 cm |
| Materiale | Cellulose |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Let arbejde, præcisionsrengøring af sart glas, instrumenter og overflader/dele |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |