Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Videnskab Precision Wipes
Artikelnummer. 11768188 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tommer)
31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 198
Pakke med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11768188 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tommer) Pakke med 15
11778188 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tommer) Pakke med 30
17445653 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tommer) -
12660543 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tommer) Pakke med 198
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11768188 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7551
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fnugløs, høj sugeevne og kemisk inerte klude til sarte opgaver og instrumentering i en række applikationer. Den 1-lags hvidfarvede Kimtech™ Videnskab Precision Wipes leveres i en praktisk pop-up-boks og er antistatiske.
  • Til sart udstyr, overflader, optik og materialer har vores fnug- og højabsorberende hvide servietter dig dækket
  • Lette, hvidfarvede servietter lavet af 100% ren fiber
  • Leveres i en hygiejnisk, brugervenlig pop-up boks
  • Fnugløs sugeevne til sarte applikationer og overflader
  • Velegnet til brug i ISO Klasse 4 eller højere miljøer
  • Velegnet til applikationer inden for sundhedspleje, fremstilling, optik og elektronik
  • Kemisk inert og antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sletning af kritisk opgave
Længde (engelsk) 14,6''
Længde (metrisk) 45.4 cm
Bredde (engelsk) 11,2''
Bredde (metrisk) 37.1 cm
Materiale Cellulose
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tommer)
Til brug med (applikation) Let, præcis rengøring af sarte glasvarer, instrumenter og overflader/dele
Ply 1-ply