Få mere at vide
Cellulosepulver, mikrokrystallinsk,> 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454732 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454732 1 kg 1kg
11444732 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219149991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1504.50 DKK / 1kg
    Spare 75.50 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
Molekylær formel (C6H10O5)n
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose powder
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >97%
Procent renhed >97%