Få mere at vide
Cellulosepulver, mikrokrystallinsk,> 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444732 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444732 250 g -
11454732 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219149983
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
Molekylær formel (C6H10O5)n
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose powder
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde >97%
Mængde 250 g