Få mere at vide
Sartorius™ Cellulose/polyethylenbelagt overfladebeskyttelsespapir
Artikelnummer. p-8006457 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
100 m
50 m
Bredde (metrisk):
400 mm
460 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10140851
Brand: Sartorius™ FT1601600100
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskyttelsespapir
Materiale Cellulose/polyethylen
Absorberingsevne 125 ml/m 2
Længde (metrisk) 100 m
Bredde (metrisk) 600 mm