Få mere at vide
Sartorius™ Cellulose/polyethylenbelagt overfladebeskyttelsespapir
Artikelnummer. 11734986 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 m
100 m
Bredde (metrisk):
400 mm
460 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11734986 50 m 460 mm Hver
10140851 100 m 600 mm Hver
10706701 50 m 400 mm Hver
11724986 100 m 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11734986 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. FT1601460050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 DKK
    1224.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 420.50 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskyttelsespapir
Materiale Cellulose/polyethylen
Absorberingsevne 125 ml/m 2
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (metrisk) 460 mm