Få mere at vide
Sartorius™ Cellulose/polyethylenbelagt overfladebeskyttelsespapir
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
100 m
50 m
Bredde (metrisk):
400 mm
460 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskyttelsespapir |
| Materiale | Cellulose/polyethylen |
| Absorberingsevne | 125 ml/m 2 |
| Længde (metrisk) | 100 m |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Farve | Hvid |