Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskyttelsespapir |
| Materiale | Cellulose/polyethylen |
| Absorberingsevne | 125 ml/m 2 |
| Længde (metrisk) | 100 m |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Farve | Hvid |