Få mere at vide
Cellulose mikrokrystallinsk, ekstra ren, gennemsnitlig partikelstørrelse 90 μm
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cellulose microcrystalline |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 7 |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver eller granulært pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 1,5% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | 250 Mikron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min. |
| Lineær formel | (C12H20O10)n |
| Vis mere |