Få mere at vide
Cellulose mikrokrystallinsk, gennemsnitlig partikelstørrelse 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10065563 250 g Plastflaske 250g
10166663 1 kg Plastflaske -
11926991 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387242500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-34-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
MDL nummer MFCD00081512
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose microcrystalline
Farve Hvid
pH 5 til 7
Fysisk form Mikrofint krystallinsk pulver
Lineær formel (C12H20O10)n
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1.5% max.
Emballage Plastflaske
Partikelstørrelse 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Rester efter tænding 0.05% max.