Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cellulose, mikrokrystallinsk
Artikelnummer. 11473318
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473318 500 g 500g
11483318 2500 g 2500g
11493318 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473318 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17730.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.07 DKK
    550.65 DKK / 500g
    Spare 99.42 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9004-34-6
Cellulose, mikrokrystallinsk bruges som emulgator, fyldstof i fødevareproduktion, forlænger og antiklumpningsmiddel. Det bruges også i vitamintilskud eller tabletter. Det fungerer som et alternativ til carboxymethylcellulose. Den finder anvendelse i partitionskromatografi. Desuden bruges det som fortykningsmiddel og stabilisator. Ud over dette bruges det som hjælpestof i medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
MDL nummer MFCD00081512
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellulose
Navn note Mikrokrystallinsk
Fysisk form Mikrokrystallinsk
Mængde 500 g
Merck Index 14,1965
Opløselighedsinformation Let opløselig i natriumhydroxid. Uopløseligt i vand, ethanol, ether og fortyndede mineralsyrer.