Få mere at vide
Fisherbrand™ Cellulosemembraner
Artikelnummer. p-8003148 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Bubble Point:
3,1 bar
4 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11715315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til klaring og sterilisering af filtrering af biologiske væsker. Fisherbrand™ Cellulosemembranfiltre er sammensat af ren celluloseacetat modificeret for at tilbyde forskere de laveste bindingsfiltre, der er tilgængelige.
  • Steril filtrering af vandige opløsninger (næringsmedier, sera, buffere)
  • Steriliserende filtrering af proteiner og enzymer
  • Giv høje gennemløb
  • Reducerer filterskift ved filtrering af proteinholdige opløsninger
  • Har receptorbindingsundersøgelser
  • Lave bindingsegenskaber
  • Fremstillet af hydrofile membraner
  • Ensartet porestørrelsesstruktur tillader ensartede strømningshastigheder
  • Giver styrke og dimensionsstabilitet (130psi) og modstår 135 °C
Tekniske data
Bubble Point 3,1 bar
Farve Hvid
Filtertype Mikrofilter
Materiale Celluloseacetat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 40 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Steriliserende filtrering af vandige opløsninger (næringsmedier, buffere og sera), steriliserende filtrering af proteiner og enzymer, receptorbindingsundersøgelser
Gasflowhastighed 25 l/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (metrisk) 25 mm