Få mere at vide
Beskrivning
- Steril filtrering af vandige opløsninger (næringsmedier, sera, buffere)
- Steriliserende filtrering af proteiner og enzymer
- Giv høje gennemløb
- Reducerer filterskift ved filtrering af proteinholdige opløsninger
- Har receptorbindingsundersøgelser
- Lave bindingsegenskaber
- Fremstillet af hydrofile membraner
- Ensartet porestørrelsesstruktur tillader ensartede strømningshastigheder
- Giver styrke og dimensionsstabilitet (130psi) og modstår 135 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Bubble Point | 4 bar |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Mikrofilter |
| Materiale | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 18,5 ml/min./ cm2 |
| Til brug med (applikation) | Steriliserende filtrering af vandige opløsninger (næringsmedier, buffere og sera), steriliserende filtrering af proteiner og enzymer, receptorbindingsundersøgelser |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Mængde | 100 pakke |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?