Få mere at vide
Fisherbrand™ Cellulosemembraner
Artikelnummer. 11725315 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Bubble Point:
3,1 bar
4 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Bubble Point unitSize
11725315 47 mm 3,1 bar Pakke med 100
11715315 25 mm 3,1 bar Pakke med 100
11705315 47 mm 4 bar Pakke med 100
11795305 25 mm 4 bar Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11725315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til klaring og sterilisering af filtrering af biologiske væsker. Fisherbrand™ Cellulosemembranfiltre er sammensat af ren celluloseacetat modificeret for at tilbyde forskere de laveste bindingsfiltre, der er tilgængelige.
  • Steril filtrering af vandige opløsninger (næringsmedier, sera, buffere)
  • Steriliserende filtrering af proteiner og enzymer
  • Giv høje gennemløb
  • Reducerer filterskift ved filtrering af proteinholdige opløsninger
  • Har receptorbindingsundersøgelser
  • Lave bindingsegenskaber
  • Fremstillet af hydrofile membraner
  • Ensartet porestørrelsesstruktur tillader ensartede strømningshastigheder
  • Giver styrke og dimensionsstabilitet (130psi) og modstår 135 °C
Tekniske data
Bubble Point 3,1 bar
Farve Hvid
Filtertype Mikrofilter
Materiale Celluloseacetat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 40 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Steriliserende filtrering af vandige opløsninger (næringsmedier, buffere og sera), steriliserende filtrering af proteiner og enzymer, receptorbindingsundersøgelser
Gasflowhastighed 25 l/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (metrisk) 47 mm