Få mere at vide
Biodesign™ Cellulosedialyseslangestrimler
Beskrivelse
- Sømløs, tynd, gennemsigtig dialyseslange fremstillet af cellulose af højeste renhed
- Bare våd i destilleret vand og brug
- Fås i 305 mm strimler
- Specielt renset til life science forskning
- Leveres i en lufttæt, fugttæt beholder for maksimal holdbarhed
- Fås i 14000Da, 8000Da og 3500Da molekylvægtsgrænser
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialyseslangestrimler |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Materiale | Cellulose |
| Diameter (metrisk) | 28.7 mm |
| Længde (metrisk) | 30.5 m |
| Kapacitet (metrisk) | 6.45 mL/cm |
| Farve | Klarhed |
| Mængde | 1 hver |
| Til brug med (applikation) | Til biovidenskabelig forskning |