Få mere at vide
Biodesign™ Cellulosedialyseslangestrimler
Artikelnummer. 12727476
Skift visning
MWCO:
14 kDa
3,5 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
1.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapacitet (metrisk) unitSize
12727476 14 kDa 1.32 mL/cm Pakke med 50
12737476 14 kDa 1.91 mL/cm Pakke med 50
12747476 14 kDa 3.57 mL/cm Pakke med 50
12757476 14 kDa 6.45 mL/cm Pakke med 50
12727486 8 kDa 0.32 mL/cm Pakke med 50
12737486 8 kDa 1.91 mL/cm Pakke med 50
12747486 8 kDa 3.57 mL/cm Pakke med 50
12757486 8 kDa 6.45 mL/cm Pakke med 50
12767486 8 kDa 19.13 mL/cm Pakke med 50
12707496 3,5 kDa 1.91 mL/cm Pakke med 50
12727496 3,5 kDa 6.45 mL/cm Pakke med 50
12717496 3,5 kDa 3.57 mL/cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12727476 Leverandør Biodesign™ Leverandørnr. D011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til alle typer laboratoriedialyse inklusive afsaltning, forbindelsesseparation og bindingsundersøgelser.
  • Sømløs, tynd, gennemsigtig dialyseslange fremstillet af cellulose af højeste renhed
  • Bare våd i destilleret vand og brug
  • Fås i 305 mm strimler
  • Specielt renset til life science forskning
  • Leveres i en lufttæt, fugttæt beholder for maksimal holdbarhed
  • Fås i 14000Da, 8000Da og 3500Da molekylvægtsgrænser
Tekniske data
Produkttype Dialyseslangestrimler
MWCO 14 kDa
Materiale Cellulose
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Længde (metrisk) 30.5 m
Kapacitet (metrisk) 1.32 mL/cm
Farve Klarhed
Mængde 1 hver
Til brug med (applikation) Til biovidenskabelig forskning