Få mere at vide
Biodesign™ Cellulosedialyseslangerulle
Artikelnummer. 12707476
MWCO:
14 kDa
3,5 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12707476
Brand: Biodesign™ D006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til alle typer laboratoriedialyse inklusive afsaltning, forbindelsesseparation og bindingsundersøgelser.
  • Sømløs, tynd, gennemsigtig dialyseslange fremstillet af cellulose af højeste renhed
  • Bare våd i destilleret vand og brug
  • Fås i 30,5 m ruller
  • Specielt renset til life science forskning
  • Leveres i en lufttæt, fugttæt beholder for maksimal holdbarhed
  • Fås i 14000Da, 8000Da og 3500Da molekylvægtsgrænser
Tekniske data
Produkttype Dialyseslangerulle
MWCO 14 kDa
Materiale Cellulose
Diameter (metrisk) 28.7 mm
Længde (metrisk) 30.5 m
Kapacitet (metrisk) 6.45 mL/cm
Farve Klarhed
Mængde 1 hver
Til brug med (applikation) Til biovidenskabelig forskning