Få mere at vide
Biodesign™ Cellulose dialyseslange
Artikelnummer. 12767476
MWCO:
14 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12767476
Brand: Biodesign™ D018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til alle typer laboratoriedialyse inklusive afsaltning, forbindelsesseparation og bindingsundersøgelser
Sømløs, tynd, gennemsigtig dialyseslange fremstillet af cellulose af højeste renhed
  • Bare våd i destilleret vand og brug
  • Fås i 30,5 m ruller eller praktiske 305 mm strimler
  • Specielt renset til life science forskning
  • Leveres i en lufttæt, fugttæt beholder for maksimal holdbarhed
  • Tilgængelig i 14.000Da, 8.000Da og 3.500Da molekylvægtsgrænser
Velegnet til alle typer laboratoriedialyse inklusive afsaltning, forbindelsesseparation og bindingsundersøgelser.
Tekniske data
Produkttype Dialyseslange
MWCO 14 kDa
Materiale Cellulose
Diameter (metrisk) 49.5 mm
Kapacitet (metrisk) 19.13 mL/cm
Farve Klarhed
Mængde 50 stk
Til brug med (applikation) Velegnet til alle typer laboratoriedialyse inklusive afsaltning, forbindelsesseparation og bindingsundersøgelser